Generel beskrivelse
•All-trans-retinol, almindeligvis kendt som vitamin A, er et fedtopløseligt essentielt næringsstof
• All-trans-retinol er involveret i hormonal signalering via retinoid-receptorerne
• Det er en vigtig regulator af celledeling og apoptose
• Mangel kan føre til syn, knogler, immunforsvar og hudlidelser
Applikationer
•Velegnet til forskning i celledifferentiering, embryonal udvikling, immunologi og mere
• Laboratoriekvalitet, kun til forskningsbrug
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | all-trans-Retinol |
| Navn note | 95% |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Gul til Orange |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 mg |
| Beilstein | 06, III, 2787 |
| Show More |
Safety and Handling
- all-trans-Retinol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.