Få mere at vide
Tork Alcohol Hand Sanitiser Refill for S4 System
Tork Alcohol Hand Sanitiser is an effective hand sanitiser with 80% denatured alcohol.
1080.03 DKK - 1098.32 DKK
Tekniske data
Produkttype Hand Sanitizer
Farve Clear
Aktive ingredienser Alcohol
Certificeringer/compliance EN1500, EN12791, EN14476
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN1500, EN12791, EN14476
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Form Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Form Pris Antal & tilgængelighed  
30243831
Dokumentvisning
Tork
424115
Liquid
1098.32 DKK
Pakke med 6
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30243863
Dokumentvisning
Tork
424103
Gel
1080.03 DKK
Pakke med 6
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Help to prevent the spread of infections - this hand sanitiser is fully virucidal and conforms with EN1500, EN12791 and EN14476.
  • Our sanitiser is dermatologically tested and leaves no sticky residue.
  • Help to support better hygiene - this sealed refill bottle has a single-use pump to reduce cross-contamination risk.
  • Reduce waste with a refill bottle that collapses in on itself as it empties.
Tekniske data
Tekniske data
Hand Sanitizer
Alcohol
EN1500, EN12791, EN14476
Plastic Bottle
1 L
Clear
EN1500, EN12791, EN14476
Limited-use
6/Pk.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tork Alcohol Hand Sanitiser Refill for S4 System