Få mere at vide
Tork Håndsprit-påfyldning til S4-systemet
Artikelnummer. 30243831 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Form:
Gel
Væske
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Form
30243831 Væske
30243863 Gel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243831 Leverandør Tork Leverandørnr. 424115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.00 DKK
    824.48 DKK / Pakke med 6
    Spare 17.52 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tork Alkohol Håndsprit er en effektiv håndsprit med 80% denatureret alkohol.
  • Hjælp til at forhindre spredning af infektioner – denne håndsprit er fuldt virucid og overholder EN1500, EN12791 og EN14476.
  • Vores desinfektionsmiddel er dermatologisk testet og efterlader ingen klæbrige rester.
  • Hjælp til bedre hygiejne – denne forseglede genopfyldningsflaske har en engangspumpe for at reducere risikoen for krydskontaminering.
  • Reducer spild med en genopfyldningsflaske, der kollapser ind i sig selv, når den tømmes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndsprit
Farve Klar
Form Væske
Aktive ingredienser Alkohol
Certificeringer/compliance EN1500, EN12791, EN14476
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN1500, EN12791, EN14476
Engangs Begrænset brug
Emballage Plastikflaske
Mængde 6/Pk.
Volumen (metrisk) 1 L