Få mere at vide
Tork Håndsprit-påfyldning til S4-systemet
Artikelnummer. 30243863 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Form:
Gel
Væske
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Form
30243863 Gel
30243831 Væske
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243863 Leverandør Tork Leverandørnr. 424103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.76 DKK
    810.81 DKK / Pakke med 6
    Spare 69.95 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tork Alkohol Håndsprit er en effektiv håndsprit med 80% denatureret alkohol.
  • Hjælp til at forhindre spredning af infektioner – denne håndsprit er fuldt virucid og overholder EN1500, EN12791 og EN14476.
  • Vores desinfektionsmiddel er dermatologisk testet og efterlader ingen klæbrige rester.
  • Hjælp til bedre hygiejne – denne forseglede genopfyldningsflaske har en engangspumpe for at reducere risikoen for krydskontaminering.
  • Reducer spild med en genopfyldningsflaske, der kollapser ind i sig selv, når den tømmes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndsprit
Farve Klar
Form Gel
Aktive ingredienser Alkohol
Certificeringer/compliance EN1500, EN12791, EN14476
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN1500, EN12791, EN14476
Engangs Begrænset brug
Emballage Plastikflaske
Mængde 6/Pk.
Volumen (metrisk) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tork Alcohol Gel Hand Sanitizer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol