Få mere at vide
ANSELL™ Aggressive kemikalier Medium Duty Miljø AlphaTec™ Handsker
AlphaTec™ Neopren RABS og isolatorhandsker leverer enestående kemisk modstandsdygtighed mod de fleste syrer, alkoholer, olier, smøremidler og kulbrinter og tilbyder stærk fysisk beskyttelse mod slid og god beskyttelse mod snit og punkteringer.
1037.93 DKK - 1675.58 DKK
Tekniske data
Kloreret | Nej |
---|---|
Farve | Sort |
Hånd | Bestemt |
Latex fri | Ja |
Materiale | Neopren polymer |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17963532
|
ANSELL™
55300100 |
10 |
1560.00 DKK 1037.93 DKK / 1 par Spare 522.07 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 29-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17903572
|
ANSELL™
55300080 |
8 |
1560.00 DKK 1037.93 DKK / 1 par Spare 522.07 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 11-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17913542
|
ANSELL™
55306090 |
9 | ||||||||
Beskrivelse
- Effektiv beskyttelse til middelkrævende kemiske miljøer, der leverer enestående kemisk modstand mod de fleste syrer, alkoholer, olier, smøremidler og kulbrinter
- Den mellemstore tykkelse (20 mil eller 0,51 mm) øger fingerfærdigheden, hvilket forbedrer evnen til at manipulere objekter
- Uforet for effektiv rengøring
- Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
Tekniske data
Nej | |
Bestemt | |
Neopren polymer |
Sort | |
Ja | |
Isolator handsker |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
ANSELL™ Aggressive kemikalier Medium Duty Miljø AlphaTec™ Handsker