Få mere at vide
ANSELL™ Aggressive kemikalier Medium Duty Miljø AlphaTec™ Handsker
Artikelnummer. 17903572 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17903572 8
17963532 10
31980740 10
31980738 8
17913542 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17903572 Leverandør ANSELL™ Leverandørnr. 55300080
Forventet forsendelse: 30-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
AlphaTec™ Neopren RABS og isolatorhandsker leverer enestående kemisk modstandsdygtighed mod de fleste syrer, alkoholer, olier, smøremidler og kulbrinter og tilbyder stærk fysisk beskyttelse mod slid og god beskyttelse mod snit og punkteringer.
  • Effektiv beskyttelse til middelkrævende kemiske miljøer, der leverer enestående kemisk modstand mod de fleste syrer, alkoholer, olier, smøremidler og kulbrinter
  • Den mellemstore tykkelse (20 mil eller 0,51 mm) øger fingerfærdigheden, hvilket forbedrer evnen til at manipulere objekter
  • Uforet for effektiv rengøring
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493∣EN 388:2016 +A1:2018∣EN ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣DA 388:2016∣EN 420:2003 + A1:2009∣Kategori III∣UKCA 0321
Kloreret Nej
Farve Sort
Finger Thickness (English) 20 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.51 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Neopren polymer
Palm Thickness (English) 20 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.51 mm
Produkttype Isolator handsker
Størrelse 8
Tykkelse (engelsk) 20 mio
Tykkelse (metrisk) 0.51 mm
Til brug med (applikation) RABS/Isolatorhandsker
Til brug med (udstyr) RABS/Isolatorhandsker
Greb design Glat
Portstørrelse (engelsk) 6 tommer
Portstørrelse (metrisk) 152 mm
Længde (engelsk) 28 tommer
Længde (metrisk) 711 mm