Få mere at vide
ANSELL™ Aggressive kemikalier Medium Duty Miljø AlphaTec™ Handsker
Artikelnummer. 17913542 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17913542 9
17963532 10
17903572 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17913542 Leverandør ANSELL™ Leverandørnr. 55306090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
AlphaTec™ Neopren RABS og isolatorhandsker leverer enestående kemisk modstandsdygtighed mod de fleste syrer, alkoholer, olier, smøremidler og kulbrinter og tilbyder stærk fysisk beskyttelse mod slid og god beskyttelse mod snit og punkteringer.
  • Effektiv beskyttelse til middelkrævende kemiske miljøer, der leverer enestående kemisk modstand mod de fleste syrer, alkoholer, olier, smøremidler og kulbrinter
  • Den mellemstore tykkelse (20 mil eller 0,51 mm) øger fingerfærdigheden, hvilket forbedrer evnen til at manipulere objekter
  • Uforet for effektiv rengøring
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493∣DA ISO 374-5:2016∣DA 388:2016 +A1:2018∣DA ISO 21420:2020∣DA ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣DA ISO 374-1:2016∣DA 388:2016∣EN 420:2003 + A1:2009∣Kategori III
Kloreret Nej
Farve Sort
Finger Thickness (English) 30 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.76 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Neopren polymer
Palm Thickness (English) 30 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.76 mm
Produkttype Isolator handsker
Størrelse 9
Tykkelse (engelsk) 30 mio
Tykkelse (metrisk) 0.76 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.