missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beschreibung
- Effektiv beskyttelse til middelkrævende kemiske miljøer, der leverer enestående kemisk modstand mod de fleste syrer, alkoholer, olier, smøremidler og kulbrinter
- Den mellemstore tykkelse (20 mil eller 0,51 mm) øger fingerfærdigheden, hvilket forbedrer evnen til at manipulere objekter
- Uforet for effektiv rengøring
- Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493∣DA ISO 374-5:2016∣DA 388:2016 +A1:2018∣DA ISO 21420:2020∣DA ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣DA ISO 374-1:2016∣DA 388:2016∣EN 420:2003 + A1:2009∣Kategori III |
| Kloreret | Nej |
| Farve | Sort |
| Finger Thickness (English) | 30 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.76 mm |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Neopren polymer |
| Palm Thickness (English) | 30 mio |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 0.76 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?