Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende, multifunktionelle klare polyesteretiketter
Mærk kredsløbskort, paneler og udstyr med B-432 klare polyester etiketmateriale, så de påførte overfladefarver kan overføres rundt om den trykte etikettekst. Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ håndholdt etiketmaskine.
447.80 DKK - 486.00 DKK
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL Anerkendt; CSA accepteret i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863 |
|---|---|
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Klarhed, Klar |
| Slutte | Gloss |
| Format | Stanset udstansning |
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
17871769
|
Brady™
170873 |
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) | |||||||
|
17801799
|
Brady™
170874 |
1,9 x 1 tommer. |
486.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- Ideel til elektronisk printkort og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og identifikation af solpaneler
- Fremstillet af sej klar polyester, der er kemikalie-, olie-, vand- og ekstreme temperaturbestandige
- Har en permanent akrylklæber, der er ideel til både glatte og ru overflader
Tekniske data
| UL Anerkendt; CSA accepteret i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863 | |
| Klarhed, Klar | |
| Stanset udstansning | |
| Ikke-steril | |
| BMP51;BMP53;M511;M510 | |
| -40 °C til 100 °C | |
| 0.102 mm |
| Permanent akryl | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| Sporing af aktiver; Stregkodemærkning; Mærkning af komponenter og udstyr; Data- og telekommunikationsmærkning; Elektrisk mærkning; Generel identifikation; Inventar- og inspektionsmærkning; Lagermarkering | |
| -40 °F til 212 °F | |
| 0,004 tommer | |
| 1 in |