Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende, multifunktionelle klare polyesteretiketter
Mærk kredsløbskort, paneler og udstyr med B-432 klare polyester etiketmateriale, så de påførte overfladefarver kan overføres rundt om den trykte etikettekst. Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ håndholdt etiketmaskine.
Brand: Brady™ 170873
Beskrivelse
- Ideel til elektronisk PCB- og komponentidentifikation, stregkodemærker, mærkningsplader og identifikation af solpaneler
- Fremstillet af stærkt, klart polyester, der er kemisk, olie-, vand- og ekstremt temperaturbestandig
- Indeholder en permanent akryllim, der er ideel til både glatte og ru overflader
Tekniske data
| UL Anerkendt; CSA accepteret i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863 | |
| Klarhed, Klar | |
| Stanset udstansning | |
| Label | |
| Sporing af aktiver; Stregkodemærkning; Mærkning af komponenter og udstyr; Data- og telekommunikationsmærkning; Elektrisk mærkning; Generel identifikation; Inventar- og inspektionsmærkning; Lagermarkering | |
| 280 | |
| -40 °C til 100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 0,5 tommer | |
| 25.40 mm | |
| 12.70 mm |
| Permanent akryl | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| Ikke-steril | |
| BMP51;BMP53;M511;M510 | |
| -40 °F til 212 °F | |
| 0,004 tommer | |
| 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) | |
| 1 in | |
| 0,5 tommer | |
| M5-17-432-CL-BK |