Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende, multifunktionelle klare polyesteretiketter
Mærk kredsløbskort, paneler og udstyr med B-432 klare polyester etiketmateriale, så de påførte overfladefarver kan overføres rundt om den trykte etikettekst. Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ håndholdt etiketmaskine.
Brand: Brady™ 170874
Beskrivelse
- Ideel til elektronisk printkort og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og identifikation af solpaneler
- Fremstillet af sej klar polyester, der er kemikalie-, olie-, vand- og ekstreme temperaturbestandige
- Har en permanent akrylklæber, der er ideel til både glatte og ru overflader
Tekniske data
| UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 No.0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
| Klarhed, Klar | |
| Patron (tape) | |
| Label | |
| Aktiv sporing, stregkodemærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning, laboratoriemærkning, lagermærkning | |
| 100 | |
| -40°C to 100°C | |
| 0.102 mm | |
| 1,9 tommer. | |
| 25.40 mm | |
| 48.26 mm |
| Permanent akryl | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Ikke steril | |
| BMP51;BMP53;M511;M510 | |
| -40°F to 212°F | |
| 0.004 in | |
| 1,9 x 1 tommer. | |
| 1 in | |
| 1.9 in | |
| M5-78-432-CL-BK |