Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktionel klar polyester-etikettape til M6/M7-printere
Rough Surface Polyester-etiketter er ideelle til elektronisk PCB- og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og identifikation af solpaneler.
1040.00 DKK - 1795.00 DKK
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
|---|---|
| Certificeringer/compliance | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Klar |
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Format | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Format | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|
17891639
|
Brady™
173693 |
0,25 x 0,75 tommer | Udstanset |
1395.00 DKK
Pakke med 750 |
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17841489
|
Brady™
173728 |
0,5 x 1 tomme | Patron (tape) |
1335.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17898334
|
Brady™
174182 |
0,75 x 0,5 tommer | Patron (tape) |
1190.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17871459
|
Brady™
173910 |
50 fod x 0,5 tommer, | Kontinuerlig |
1250.00 DKK
1 ruller |
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17831399
|
Brady™
173878 |
50 fod x 1 tomme | Kontinuerlig |
1495.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17881659
|
Brady™
173880 |
50 fod x 1,9 tommer | Kontinuerlig |
1795.00 DKK
1 ruller |
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17871539
|
Brady™
173685 |
50 fod x 0,25 tommer | Kontinuerlig |
1040.00 DKK
1 ruller |
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
Beskrivelse
- Fremstillet af slidstærk blank klar polyester med permanent akrylklæber
- Etiketter er kemikalie-, olie- og vandafvisende
- UL anerkendt til udendørs brug på glas, hærdet polyesterplast og polyvinylfluorid plastoverflader for at understøtte identifikation af solpaneler
- CSA accepteret
- Driftstemperatur på -56 °C til +110 °C (-70 F °til +230 °F)
- Fremstillet af B-432 polyester materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent akryl | |
| Klar | |
| Polyester | |
| Ikke steril | |
| Nej | |
| -40 °F til +212 °F | |
| 0,004 tommer. |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Termisk overførsel | |
| M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +100 °C | |
| 0.102 mm |