Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktionel klar polyester-etikettape til M6/M7-printere
Rough Surface Polyester-etiketter er ideelle til elektronisk PCB- og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og identifikation af solpaneler.
Brand: Brady™ 173728
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Fremstillet af slidstærk blank klar polyester med permanent akrylklæber
- Etiketter er kemikalie-, olie- og vandafvisende
- UL anerkendt til udendørs brug på glas, hærdet polyesterplast og polyvinylfluorid plastoverflader for at understøtte identifikation af solpaneler
- CSA accepteret
- Driftstemperatur på -56 °C til +110 °C (-70 F °til +230 °F)
- Fremstillet af B-432 polyester materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent akryl | |
| Klar | |
| Patron (tape) | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Aktiv sporing, stregkodemærkning, komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 0,5 tommer | |
| 25.4 mm | |
| M6-17-432 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | |
| 500 etiketter | |
| -40 °F til +212 °F | |
| 0,004 tommer. | |
| 0,5 x 1 tomme | |
| 1 tomme | |
| 12.7 mm |