Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktionel klar polyester-etikettape til M6/M7-printere
Rough Surface Polyester-etiketter er ideelle til elektronisk PCB- og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og identifikation af solpaneler.
Brand:  Brady™ 173685
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17871539
  • 1040.00 DKK / 1 ruller
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremstillet af slidstærk blank klar polyester med permanent akrylklæber
  • Etiketter er kemikalie-, olie- og vandafvisende
  • UL anerkendt til udendørs brug på glas, hærdet polyesterplast og polyvinylfluorid plastoverflader for at understøtte identifikation af solpaneler
  • CSA accepteret
  • Driftstemperatur på -56 °C til +110 °C (-70 F °til +230 °F)
  • Fremstillet af B-432 polyester materiale
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Klar
Kontinuerlig
Enkeltsidet printbar
Label
Stregkodemærkning, komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, inventar- og inspektionsmærkning
Nej
Rektangel
-40 °C til +100 °C
0.102 mm
50 ft.
0,25 tommer
M6C-250-432
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt
Ingen
Glans
Polyester
Termisk overførsel
Ikke steril
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
50 ft.
-40 °F til +212 °F
0,004 tommer.
50 fod x 0,25 tommer
15.24 m
6.35 mm