Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose LE
CAS: 9012-36-6
654.00 DKK - 6565.00 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Mængde Emballage Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Mængde Emballage Pris Antal & tilgængelighed  
10289590
SDS Dokumentvisning
Thermo Scientific Chemicals
400410250
25 g Glasflaske
654.00 DKK
25g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10186980
SDS Dokumentvisning
Thermo Scientific Chemicals
400411000
100 g Glasflaske
2095.00 DKK
100g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10609263
SDS Dokumentvisning
Thermo Scientific Chemicals
400415000
500 g Glasflaske
6565.00 DKK
500g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
9012-36-6
MFCD00081294
Tekniske data
Agarose medium-low EEO
9012-36-6
Creme til hvid
34.5° to 37.5°C (1.5% gel)
Authentic
Elektroforese
Fint krystallinsk pulver
86.5°C to 89.5°C (1.5% gel)
0.05 to 0.13
>1200g/cm2 (1% gel), >2500g/cm2 (1.5% gel)
MFCD00081294
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 232-731-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Agarose LE