Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose LE
Artikelnummer. 10186980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10186980
Brand: Thermo Scientific Chemicals 400411000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9012-36-6
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose medium-low EEO
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Smeltepunkt 86.5°C to 89.5°C (1.5% gel)
Farve Creme til hvid
Mængde 100 g
Elektroendosmose (EEO) 0.05 to 0.13
Geleringstemperatur 34.5° to 37.5°C (1.5% gel)
Gel styrke >1200g/cm2 (1% gel), >2500g/cm2 (1.5% gel)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Grad Elektroforese