Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose medium-lav EEO, til elektroforese, (Mr = 0,12)
Artikelnummer. 10289590 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10289590 25 g Glasflaske 25g
10186980 100 g Glasflaske 100g
10609263 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10289590 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 400410250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    664.19 DKK
    597.65 DKK / 25g
    Spare 66.54 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9012-36-6
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose medium-low EEO
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Smeltepunkt 86,5 °C til 89,5 °C (1,5% gel)
Farve Creme til hvid
Mængde 25 g
Elektroendosmose (EEO) 0,05 til 0,13
Geleringstemperatur 34,5° til 37,5 °C (1,5% gel)
Gel styrke >1200g/cm2 (1% gel), >2500g/cm2 (1,5% gel)
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Grad Elektroforese