Få mere at vide
Adipoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10563541
Adipoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-50939 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
100 mL, Glasflaske, 100ml
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 10563541
Brand: Thermo Scientific Acros 173181000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adipoyl chloride, 98%, C6H8Cl2O2, CAS Number-111-50-2, adipic acid chloride, adipic acid dichloride, adipic dichloride, adipoylchloride, adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, hexanedioyl chloride, pubchem13242, 500mL, 02, 653 | CAS: 111-50-2 | C6H8Cl2O2 | 183.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-50-2
Molekylær formel C6H8Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 183.03
MDL nummer MFCD00000759
InChI nøgle PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242Vis mereVis mindre
PubChem CID 61034
IUPAC navn hexandiyldichlorid
SMIL C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipoyl chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun
Tæthed 1.2500g/mL
Kogepunkt 105.0°C to 107.0°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt 72°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCO(CH2)4COCl
Brydningsindeks 1.4700 to 1.4720
Mængde 100 mL
Beilstein 02, 653
Specifik vægtfylde 1.25
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hcl
Formel vægt 183.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0453250 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/12/2023 Artikelnummer173181000,173185000
PartinummerA0439195 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/08/2023 Artikelnummer173181000,173185000
PartinummerA0401022 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/12/2022 Artikelnummer173181000,173185000
PartinummerA0417163 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/05/2021 Artikelnummer173181000,173185000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adipoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Adipoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >