Få mere at vide
Adipoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464554
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11464554
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13168.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 111-50-2 | C6H8Cl2O2 | 183.028 g/mol
Adipoylchlorid bruges til fremstilling af nylon ved at reagere med hexamethylendiamin. Det bruges også til fremstilling af biphenyl endeafsluttede flydende krystaller. Yderligere anvendes det i syntesen af chiral polymer til membrananvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Adipoylchlorid anvendes til fremstilling af nylon ved at reagere med hexamethylendiamin. Det bruges også til fremstilling af biphenyl endeafsluttede flydende krystaller. Yderligere anvendes det i syntesen af chiral polymer til membrananvendelser.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatible stærke oxidationsmidler, baser og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-50-2
Molekylær formel C6H8Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 183.028
MDL nummer MFCD00000759
InChI nøgle PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
PubChem CID 61034
IUPAC navn hexandiyldichlorid
SMIL C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipoyl chloride
Tæthed 1.255
Kogepunkt 105°C to 107°C (2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Acrid
Lineær formel ClCO(CH2)4COCl
Brydningsindeks 1.4705
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 507709
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 183.03
Procent renhed 98%