Få mere at vide
Adipoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11454554
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454554 25 g 25g
11464554 100 g 100g
11474554 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454554 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13168.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-50-2 | C6H8Cl2O2 | 183,028 g/mol
Adipoylchlorid bruges til fremstilling af nylon ved at reagere med hexamethylendiamin. Det bruges også til fremstilling af biphenyl endeafsluttede flydende krystaller. Yderligere anvendes det i syntesen af chiral polymer til membrananvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Adipoylchlorid anvendes til fremstilling af nylon ved at reagere med hexamethylendiamin. Det bruges også til fremstilling af biphenyl endeafsluttede flydende krystaller. Yderligere anvendes det i syntesen af chiral polymer til membrananvendelser.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatible stærke oxidationsmidler, baser og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-50-2
Molekylær formel C6H8Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 183.028
MDL nummer MFCD00000759
InChI nøgle PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
PubChem CID 61034
IUPAC navn hexandiyldichlorid
SMIL C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipoyl chloride
Tæthed 1.255
Kogepunkt 105 °C til 107 °C (2 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Acrid
Lineær formel ClCO(CH2)4COCl
Brydningsindeks 1.4705
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 507709
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 183.03
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adipoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Adipoyl chloride