Få mere at vide
Fisherbrand™ Akryl handskerumsholder
GREENER_CHOICE
Hold handsker organiseret og klar til øjeblikkelig brug. Fisherbrand™ Akryl handskeboksholder inkluderer en skumindsats sikrer en sikker pasform og nem dispensering.
475.00 DKK - 965.12 DKK
Tekniske data
Produkttype Handskerumsholder
Farve Klar
Dybde (metrisk) 110 mm
Højde (metrisk) 260 mm
Materiale Akryl
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Volumen Mål (D x B x H) Indvendig Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Volumen Mål (D x B x H) Indvendig Pris Antal & tilgængelighed  
11897102
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Fisherbrand™
HS23471A
1 æske 110 x 141 x 260 mm
475.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Læg i indkøbskurv
11807112
Dokumentvisning
Fisherbrand™
HS23471BF
2 kasser 110 x 295 x 260 mm
562.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Læg i indkøbskurv
11817112
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Fisherbrand™
HS23471C
3 kasser 110 x 295 x 385 mm
965.12 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Klare akrylholdere inkluderer en polyester skum indsats til sikkert at holde en række handskeboksstørrelser tætsiddende –sikrer nem fjernelse af handsker
  • Alle holdere passer til de fleste større mærker af æsker
  • Monteringsskruer medfølger
Tekniske data
Tekniske data
Handskerumsholder
110 mm
Akryl
1 stk.
Klar
260 mm
Vægmonteringsskrue
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Akryl handskerumsholder