Specifications
| Produkttype | Handskerumsholder |
| Farve | Klar |
| Dybde (metrisk) | 110 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 110 x 141 x 260 mm |
| Bredde (metrisk) | 141 mm |
| Højde (metrisk) | 260 mm |
| Holder | Engangshandskebokse |
| Materiale | Akryl |
| Montering | Vægmontering |
| Antal rum | 1 |
| Show More |