Få mere at vide
Fisherbrand™ Akryl handskerumsholder
Artikelnummer. 11817112 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
1 æske
2 kasser
3 kasser
Mål (D x B x H) Indvendig:
110 x 141 x 260 mm
110 x 295 x 260 mm
110 x 295 x 385 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Mål (D x B x H) Indvendig Pakningsstørrelse
11817112 3 kasser 110 x 295 x 385 mm Hver
11897102 1 æske 110 x 141 x 260 mm Hver
11807112 2 kasser 110 x 295 x 260 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11817112
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Hold handsker organiseret og klar til øjeblikkelig brug. Fisherbrand™ Akryl handskeboksholder inkluderer en skumindsats sikrer en sikker pasform og nem dispensering.
  • Klare akrylholdere inkluderer en polyester skum indsats til sikkert at holde en række handskeboksstørrelser tætsiddende –sikrer nem fjernelse af handsker
  • Alle holdere passer til de fleste større mærker af æsker
  • Monteringsskruer medfølger
Tekniske data
Produkttype Handskerumsholder
Farve Klar
Dybde (metrisk) 110 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 110 x 295 x 385 mm
Bredde (metrisk) 295 mm
Højde (metrisk) 260 mm
Holder Engangshandskebokse
Materiale Akryl
Montering Vægmontering
Antal rum 3
Produkt stil Sideindlæsning
Volumen 3 kasser
Inkluderer Vægmonteringsskrue
Mængde 1 stk.