Få mere at vide
Eddikesyre,≥ 99,99% (spormetaller), Honeywell
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
4 x 100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Pakke med 4
Beskrivelse
- Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Acetic acid |
Lineær formel | CH3CO2H |
FN nummer | UN2789 |
Beilstein | 506007 |
Formel vægt | 60.05g/mol |
Procent renhed | ≥99.99% (trace metals basis) |
Tæthed | 1.049g/mL at 25°C |
Mængde | 100 mL |
Eksplosionsgrænse | 4% at 59°F, 16% at 92°F |
Flammepunkt | 40°C (104°F) |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetic acid
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Acetic acid
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Reliable performance. Special prices.Happier researchers.Promo Code: 24128Expires: 2025-08-31
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eddikesyre,≥ 99,99% (spormetaller), Honeywell >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion