Få mere at vide
Eddikesyre,≥ 99,99% (spormetaller), Honeywell
Artikelnummer. 15624100 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
4 x 100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15624100 500 mL 500ml
15638370 25 mL 25ml
15604100 100 mL 100ml
15614100 4 x 100 mL Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15624100 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 338826500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
≥99,99% spormetaller
  • Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
    Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
    Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid
Lineær formel CH3CO2H
FN nummer UN2789
Beilstein 506007
Formel vægt 60.05g/mol
Procent renhed ≥99.99% (trace metals basis)
Tæthed 1.049g/mL at 25°C
Mængde 500 mL
Eksplosionsgrænse 4% at 59°F, 16% at 92°F
Flammepunkt 40°C (104°F)
Tændingspunkt 800°F
Dampdensitet 2.07 (vs air)