Få mere at vide
Eddikesyre, 99,8 %, til analyse
Artikelnummer. 10492411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
20 L
Emballage:
Glasflaske
Plast dåse
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10492411 1 L Glasflaske 1 L
10773221 250 mL Glasflaske -
10492601 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10139689 5 L Plast tromle 5 L
10542032 20 L Plast dåse 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10492411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222140010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 DKK
    434.65 DKK / 1 L
    Spare 90.35 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid
Navn note Til analyse
Smeltepunkt 16,0 °C til 16,5 °C
Kogepunkt 117,0 °C til 118,0 °C
CAS min % 99.75
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0480g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 40 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3700 til 1,3730
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Analyseprocentområde 99.8%
Specifik vægtfylde 1.048
Lineær formel CH3COOH
FN nummer 2789
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Merck Index 15, 54
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandbar med alkohol, glycerol, ether og carbontetrachlorid, praktisk talt uopløseligt i kulstofdisulfid
Formel vægt 60.05
Procent renhed 99.8%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.