Få mere at vide
Ansell AccuTech™ 91-250 Series Natural Rubber Latex Gloves
Provide optimal solutions for controlled environments. Low allergenic content minimizes the risk of latex associated allergies for the wearer.
3132.00 DKK - 3216.23 DKK
Tekniske data
| Renrumsklasse | Class 100 (ISO 5) | 
|---|---|
| Engangs | Single-use | 
| Latex fri | No | 
| Produkttype | Cleanroom Gloves | 
| Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
| 11781593 | Ansell 91250065 | 6.5 | 
                                                            3132.00 DKK  200 par | 
                                Forventet forsendelse: 12-01-2026 Log ind for at se lagerbeholdningen. | Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed. | |||||
| 11701603 | Ansell 91250075 | 7.5 | ||||||||
| 11721603 | Ansell 91250085 | 8.5 | ||||||||
| 11731603 | Ansell 91250090 | 9 | ||||||||
| 11711603 | Ansell 91250080 | 8 | 
                                                            3216.23 DKK  200 par | 
                                Forventet forsendelse: 20-11-2025 Log ind for at se lagerbeholdningen. | Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed. | |||||
| 11791593 | Ansell 91250070 | |||||||||
Beskrivelse
- Manufactured using a specific formulation of latex to offer users an increased level of flexibility and elasticity
- Inner silicone coating facilitates easy donning and double-gloving
- Thicker cuffs fit nicely over garments
Tekniske data
| Class 100 (ISO 5) | |
| Single-use | |
| No | |
| Cleanroom Gloves | 
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
                    Korrektion af produktindhold
Produkttitel
			Ansell AccuTech™ 91-250 Series Natural Rubber Latex Gloves