Få mere at vide
Ansell AccuTech™ 91-250 Series Natural Rubber Latex Gloves
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6.5
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Beskrivelse
- Manufactured using a specific formulation of latex to offer users an increased level of flexibility and elasticity
- Inner silicone coating facilitates easy donning and double-gloving
- Thicker cuffs fit nicely over garments
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 13485, CE Mark & ISO 11137 |
| Renrumsklasse | Class 100 (ISO 5) |
| Farve | Natural |
| Engangs | Single-use |
| Latex fri | No |
| Materiale | Latex |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 0.18 mm |
| Pulveriseret | Powder Free |
| Produkttype | Cleanroom Gloves |
| Størrelse | 6.5 |
| Vis mere |