Få mere at vide
Ansell AccuTech™ 91-250 Series Natural Rubber Latex Gloves
Artikelnummer. 11711603 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6.5
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 11711603
Brand: Ansell 91250080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Provide optimal solutions for controlled environments. Low allergenic content minimizes the risk of latex associated allergies for the wearer.
  • Manufactured using a specific formulation of latex to offer users an increased level of flexibility and elasticity
  • Inner silicone coating facilitates easy donning and double-gloving
  • Thicker cuffs fit nicely over garments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 13485, CE Mark & ISO 11137
Renrumsklasse Class 100 (ISO 5)
Farve Natural
Engangs Single-use
Latex fri No
Materiale Latex
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.18 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Cleanroom Gloves
Størrelse 8
Sterilitet Sterile
Til brug med (applikation) Biotechnologies, analytics testing, blistering operations, pharmaceuticals
Handske manchet farve Natural
Handske manchet stil Straight
Inspiceret til medicinsk brug Yes
Mængde 200 Pairs
Serie 91-250
Længde (metrisk) 28.5 cm