Få mere at vide
BINDER™ Adgangsport
Adgangsport med silikonestik til brug med KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060 og KBF 1600.
3766.44 DKK - 7033.17 DKK
Tekniske data
Til brug med (udstyr) | KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600 |
---|---|
Materiale | Silikone |
Type | Adgangsport |
Artikelnummer | Brand | Port størrelse | Havne | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Port størrelse | Havne | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
30238232
|
BINDER™
8012-2481 |
30 mm | 1 på venstre side |
3766.44 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
30238330
|
BINDER™
8012-2482 |
50 mm | 1 på venstre side |
4392.93 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
30238375
|
BINDER™
8012-2483 |
100 mm | 1 på venstre side |
7033.17 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
30238344
|
BINDER™
8012-2484 |
30 mm | 1 på højre side |
3766.44 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
30238259
|
BINDER™
8012-2485 |
50 mm | 1 på højre side |
4392.93 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
30238256
|
BINDER™
8012-2486 |
100 mm | 1 på højre side |
7033.17 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
30238361
|
BINDER™
8012-2487 |
50 mm | 1 på toppen |
4392.93 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
30238210
|
BINDER™
8012-2488 |
100 mm | 1 på toppen |
7033.17 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
30238332
|
BINDER™
8012-2499 |
30 mm | 1 på toppen |
3766.44 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- Rund adgangsport med silikonestik
- Vælg mellem 30, 50 eller 100 mm stik
- Tilgængelig til venstre, højre eller øverst i kammeret
- Til brug med KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060 og KBF 1600
Tekniske data
KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600 | |
Silikone | |
Adgangsport |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BINDER™ Adgangsport