Få mere at vide
BINDER™ Adgangsport
Shop alle BINDER produkter
Port størrelse:
30 mm
50 mm
100 mm
Havne:
1 på højre side
1 på toppen
1 på venstre side
Beskrivelse
- Rund adgangsport med silikonestik
- Vælg mellem 30, 50 eller 100 mm stik
- Tilgængelig til venstre, højre eller øverst i kammeret
- Til brug med KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060 og KBF 1600
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600 |
| Materiale | Silikone |
| Type | Adgangsport |
| Havne | 1 på toppen |
| Port størrelse | 100 mm |