Få mere at vide
BINDER™ Adgangsport
Artikelnummer. 30238256 Shop alle BINDER produkter
Port størrelse:
30 mm
50 mm
100 mm
Havne:
1 på højre side
1 på toppen
1 på venstre side
Artikelnummer. 30238256
Brand: BINDER™ 80122486
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adgangsport med silikonestik til brug med KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060 og KBF 1600.
  • Rund adgangsport med silikonestik
  • Vælg mellem 30, 50 eller 100 mm stik
  • Tilgængelig til venstre, højre eller øverst i kammeret
  • Til brug med KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060 og KBF 1600
Tekniske data
Til brug med (udstyr) KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600
Materiale Silikone
Type Adgangsport
Havne 1 på højre side
Port størrelse 100 mm