Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABsolute Blå QPCR-mix, SYBR Grøn, med separat ROX hætteglas
Inkorporerer et inert blåt farvestof for markant at forbedre kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket gør verifikation af mastermix-dispensering hurtig, nem og idiotsikker.
6100.00 DKK - 19100.00 DKK
Tekniske data
Koncentration | 2X |
---|---|
Detektionsmetode | SYBR |
Format | Rør |
GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
PCR metode | qPCR |
Artikelnummer | Brand | Antal reaktioner | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Antal reaktioner | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11852163
|
Thermo Scientific™
AB4167A |
400 reaktioner |
6100.00 DKK
400 reaktioner |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
11842163
|
Thermo Scientific™
AB4166B |
1.600 reaktioner |
19100.00 DKK
1600 reaktioner |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Thermo Scientific ABsolute Blå qPCR SYBR Green Mixes er optimeret 2X master mix til SYBR Grøn kemi. Masterblandingerne inkorporerer et inert blåt farvestof for markant at øge kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket gør verifikation af mastermix-dispensering hurtig, nem og idiotsikker. Absolute Blue qPCR-blandinger inkluderer Thermo-Start Taq hot start enzym for øget følsomhed.
- Høj ydeevne - ABsolute følsomhed, konsistens& bekvemmelighed
- Forbedret kontrast og reducerede fejl - identificer nemt korrekt aliquoteret reaktionsblanding i alle plader og rør
- Universal - kompatibel med alle større qPCR-platforme
- Tilpasningsbar - fås med ROX eller Fluorescein passive referencefarvestoffer
Tekniske data
2X | |
Rør | |
qPCR | |
Standard | |
ABsolute Blå | |
Genekspression, Genotypebestemmelse, siRNA validering | |
DNA, dsDNA |
SYBR | |
Høj | |
Taq-DNA-polymerase | |
BioRad CFX96™, MJ Chromo4 , MJ Opticon , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , Corbett RotorGene | |
Real Time PCR SYBR Master Mix | |
Blokbaserede qPCR-instrumenter |