Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABsolute Blå QPCR-mix, SYBR Grøn, med separat ROX hætteglas
Artikelnummer. 11842163
Antal reaktioner:
1.600 reaktioner
400 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1600 reaktioner
400 reaktioner
Artikelnummer. 11842163
Brand: Thermo Scientific™ AB4166B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Inkorporerer et inert blåt farvestof for markant at forbedre kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket gør verifikation af mastermix-dispensering hurtig, nem og idiotsikker.
Thermo Scientific ABsolute Blå qPCR SYBR Green Mixes er optimeret 2X master mix til SYBR Grøn kemi. Masterblandingerne inkorporerer et inert blåt farvestof for markant at øge kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket gør verifikation af mastermix-dispensering hurtig, nem og idiotsikker. Absolute Blue qPCR-blandinger inkluderer Thermo-Start Taq hot start enzym for øget følsomhed.
  • Høj ydeevne - ABsolute følsomhed, konsistens& bekvemmelighed
  • Forbedret kontrast og reducerede fejl - identificer nemt korrekt aliquoteret reaktionsblanding i alle plader og rør
  • Universal - kompatibel med alle større qPCR-platforme
  • Tilpasningsbar - fås med ROX eller Fluorescein passive referencefarvestoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 16 x 1,25 ml ABsolute Blå QPCR SYBR Grøn blanding (2X)
• 100μ L MgCl2 (1M)
• 25μ L ROX Referencefarvestof (1 mM)
Tilstrækkelig til 1600 x 25μ L reaktioner.
Opbevares ved -20 °C
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) BioRad CFX96™, MJ Chromo4 , MJ Opticon , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , Corbett RotorGene
Produktlinje ABsolute Blå
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 1.600 reaktioner
Tilstrækkelig til 1600 reaktioner af 25μ L hver
Til brug med (applikation) Genekspression, Genotypebestemmelse, siRNA validering
Kompatibilitet Blokbaserede qPCR-instrumenter
Antal reaktioner 1.600 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA
Volumen 16 x 1.25 mL