Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABsolute Blå QPCR-mix, SYBR Grøn, med separat ROX hætteglas
Artikelnummer. 11852163
Skift visning
Antal reaktioner:
1.600 reaktioner
400 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1600 reaktioner
400 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
11852163 400 reaktioner 400 reaktioner
11842163 1.600 reaktioner 1600 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11852163 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB4167A
 Begrænset vare
På lager
Inkorporerer et inert blåt farvestof for markant at forbedre kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket gør verifikation af mastermix-dispensering hurtig, nem og idiotsikker.
Thermo Scientific ABsolute Blå qPCR SYBR Green Mixes er optimeret 2X master mix til SYBR Grøn kemi. Masterblandingerne inkorporerer et inert blåt farvestof for markant at øge kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket gør verifikation af mastermix-dispensering hurtig, nem og idiotsikker. Absolute Blue qPCR-blandinger inkluderer Thermo-Start Taq hot start enzym for øget følsomhed.
  • Høj ydeevne - ABsolute følsomhed, konsistens& bekvemmelighed
  • Forbedret kontrast og reducerede fejl - identificer nemt korrekt aliquoteret reaktionsblanding i alle plader og rør
  • Universal - kompatibel med alle større qPCR-platforme
  • Tilpasningsbar - fås med ROX eller Fluorescein passive referencefarvestoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 1 x 5 ml ABsolute Blå QPCR SYBR Grøn blanding (2X)
• 100μ L MgCl2 (1M)
• 25μ L ROX Referencefarvestof (1 mM)
tilstrækkelig til 400 x 25μ L reaktioner.
Opbevares ved -20 °C
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) BioRad CFX96™, MJ Chromo4 , MJ Opticon , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , Corbett RotorGene
Produktlinje ABsolute Blå
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 400 reaktioner
Tilstrækkelig til 400 reaktioner af 25μ L hver
Til brug med (applikation) Genekspression, Genotypebestemmelse, siRNA validering
Kompatibilitet Blokbaserede qPCR-instrumenter
Antal reaktioner 400 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA
Volumen 5 mL