missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

a-Desmethyl Anastrozole(>90%), TRC

Artikelnummer. 30136817
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136817 25 mg
18043330 10 mg
18080840 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136817 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29073025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1215780-15-6
Molekylær formel C16 H17 N5
Molekylvægt (g/mol) 279.34
Synonym 1,3-Benzenediacetonitrile, α1,α1,α3-trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, α1,α1,α3-Trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, 2-[3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
IUPAC navn 2-[3-(1-cyanoethyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
SMIL CC(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha1,alpha1,alpha3-Trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17N5/c1-12(7-17)14-4-13(8-21-11-19-10-20-21)5-15(6-14)16(2,3)9-18/h4-6,10-12H,8H2,1-3H3
Formel vægt 279.1484
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.