Få mere at vide
Uvex™ 9906 Pheos polycarbonatvisirer
Visirer er behandlet med supravision excellence coating for anti-dug og anti-ridse beskyttelse. Fås med to alternative monteringer: mekaniske håndtag eller automatiske magnetkroge.
306.49 DKK - 418.11 DKK
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 166:2001, EN 170:2002 |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Linsefarve | Klar |
| Materiale | Polycarbonat |
| Model- | 9906 Pheos |
| Produktkode | Brand | Monteringstype | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Monteringstype | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
|
17260272
|
Uvex™
9906003 |
Magnetiske låse |
565.00 DKK 418.11 DKK / Hver Spare 146.89 DKK 25% Off |
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17250272
|
Uvex™
9906002 |
Mekaniske håndtag |
413.00 DKK 306.49 DKK / Hver Spare 106.51 DKK 25% Off |
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Magnetisk låsesystem er ekstremt nemt at fastgøre til visiret
- Ergonomisk ledsystem er behageligt at have på, selv i lange perioder
- Kompatibel med Pheos BS-WR og Pheos Alpine (adapter 9790067 er påkrævet for kombination med Alpine)
- Visir 9906002 kan kombineres med høreværn Pheos K2H høreværn (mekanisk)
- Visir 9906003 er kompatibel med Pheos K2H høreværn (magnetisk)
- Certificeret til anvendelsesområde 3 (væsker) og 9 (smeltet metal/varme faste stoffer)
- Mærkning: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Ramme), 2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196 (Linse)
- Objektivet kan skiftes
- Hjelm sælges separat
Supravision Excellence Coating
- Interiør: Antidug
- Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
- Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
Tekniske data
| EN 166:2001, EN 170:2002 | |
| Klar | |
| 9906 Pheos |
| Sort | |
| Polycarbonat | |
| Visir |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Uvex™ 9906 Pheos polycarbonatvisirer