Få mere at vide
Uvex™ 9906 Pheos polycarbonatvisirer
Artikelnummer. 17260272 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Monteringstype:
Magnetiske låse
Mekaniske håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Monteringstype Pakningsstørrelse
17260272 Magnetiske låse Hver
17250272 Mekaniske håndtag -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17260272 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 9906003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00 DKK
    504.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 45.72 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Visirer er behandlet med supravision excellence coating for anti-dug og anti-ridse beskyttelse. Fås med to alternative monteringer: mekaniske håndtag eller automatiske magnetkroge.
  • Magnetisk låsesystem er ekstremt nemt at fastgøre til visiret
  • Ergonomisk ledsystem er behageligt at have på, selv i lange perioder
  • Kompatibel med Pheos BS-WR og Pheos Alpine (adapter 9790067 er påkrævet for kombination med Alpine)
  • Visir 9906002 kan kombineres med høreværn Pheos K2H høreværn (mekanisk)
  • Visir 9906003 er kompatibel med Pheos K2H høreværn (magnetisk)
  • Certificeret til anvendelsesområde 3 (væsker) og 9 (smeltet metal/varme faste stoffer)
  • Mærkning: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Ramme), 2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196 (Linse)
  • Objektivet kan skiftes
  • Hjelm sælges separat
Supravision Excellence Coating
  • Interiør: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
  • Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 170:2002
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Pheos BS-WR, Pheos Alpine (Kræver Adapter 9790067) og Pheos K2H høreværn (magnetiske)
Linsefarve Klar
Materiale Polycarbonat
Model- 9906 Pheos
Monteringstype Magnetiske låse
Produkttype Visir