Få mere at vide
Uvex™ 9906 Pheos polycarbonatvisirer
Shop alle Uvex produkter
Monteringstype:
Magnetiske låse
Mekaniske håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Magnetisk låsesystem er ekstremt nemt at fastgøre til visiret
- Ergonomisk ledsystem er behageligt at have på, selv i lange perioder
- Kompatibel med Pheos BS-WR og Pheos Alpine (adapter 9790067 er påkrævet for kombination med Alpine)
- Visir 9906002 kan kombineres med høreværn Pheos K2H høreværn (mekanisk)
- Visir 9906003 er kompatibel med Pheos K2H høreværn (magnetisk)
- Certificeret til anvendelsesområde 3 (væsker) og 9 (smeltet metal/varme faste stoffer)
- Mærkning: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Ramme), 2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196 (Linse)
- Objektivet kan skiftes
- Hjelm sælges separat
Supravision Excellence Coating
- Interiør: Antidug
- Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
- Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | Pheos BS-WR, Pheos Alpine (kræver adapter 9790067) og Pheos K2H høreværn (mekaniske) |
| Linsefarve | Klar |
| Materiale | Polycarbonat |
| Model- | 9906 Pheos |
| Monteringstype | Mekaniske håndtag |
| Produkttype | Visir |