missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Oxo Boldione, TRC

Artikelnummer. 30428391
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428391 25 mg
30423129 2.5 mg
30412416 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO86990025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 72648-46-5
Molekylær formel C19 H22 O3
Molekylvægt (g/mol) 298.38
Synonym Androsta-1,4-diene-3,6,17-trione (9CI), FCE 24204, 6-Oxo Boldione, Androsta-1,4-diene-3,6,17-trione
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,6,17-trione
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Oxo Boldione
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h5,7,9,12-14H,3-4,6,8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,18+,19-/m0/s1
Formel vægt 298.1569
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.