Få mere at vide
6-Dehydrocortisol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11beta,17,21-Trihydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione (delta6-Hydrocortisone) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h3-4,9,14-16,18,22,24,26H,5-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 360.1937 |
| Procent renhed | >95% |