Få mere at vide
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 15474507
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474507 5 g 5g
15484507 250 mg 250mg
15464507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15474507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31855.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 360576-04-1 | C7H3BrF2O | 221.001 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 360576-04-1
Molekylær formel C7H3BrF2O
Molekylvægt (g/mol) 221.001
MDL nummer MFCD07368119
InChI nøgle LAVPYRPTHABUAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 6-bromo-2,3-difluoro, 6-bromo-2,3-difluoro-benzaldehyde, 2-bromo-5,6-difluorobenzaldehyde, benzaldehyde,6-bromo-2,3-difluoro
PubChem CID 9877851
IUPAC navn 6-brom-2,3-difluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C(=C1F)F)C=O)Br
Spécification
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 39°C to 43°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 221
Procent renhed 98%