accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFOBr

CAS RN 360576-04-1

IUPAC Navn: 6-bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Synonymer: 6-bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol): 221
Molekylformel: C7H3BrF2O
InChi Key: LAVPYRPTHABUAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(F)C(C=O)=C(Br)C=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater