Få mere at vide
5-tert-Butyl-m-xylen, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-tert-Butyl-m-xylene |
| Smeltepunkt | -22 °C |
| Tæthed | 0.86 |
| Kogepunkt | 207 °C til 209 °C |
| Flammepunkt | 84 °C (183 °F) |
| Brydningsindeks | 1.496 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1853314 |
| Formel vægt | 162.27 |
| Procent renhed | 98% |