Få mere at vide
5-tert-butyl-m-xylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449496
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449496 100 g 100g
11459496 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19220.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-19-1 | C12H18 | 162.276 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-19-1
Molekylær formel C12H18
Molekylvægt (g/mol) 162.276
MDL nummer MFCD00008832
InChI nøgle FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-tert-butyl-m-xylene, 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzene, m-xylene, 5-tert-butyl, 1,3-dimethyl-5-tert-butylbenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3,5-dimethyl, 5-tert-butyl-1,3-dimethylbenzene, benzene, 5-tert-butyl-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-t-butylbenzene, 5-t-butyl-1,3-dimethylbenzene, benzene, 1,3-dimethyl-5-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 7378
IUPAC navn 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-tert-Butyl-m-xylene
Smeltepunkt -22°C
Tæthed 0.86
Kogepunkt 207°C to 209°C
Flammepunkt 84°C (183°F)
Brydningsindeks 1.496
Mængde 100 g
Beilstein 1853314
Formel vægt 162.27
Procent renhed 98%