Få mere at vide
5-tert-butyl-2-methoxybenzenboronsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-tert-Butyl-2-methoxybenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 103 °C til 106 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 4181890 |
| Formel vægt | 208.07 |
| Procent renhed | ≥98% |