Få mere at vide
5-tert-butyl-2-iod-1,3-dimethylbenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410668
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410668 5 g 5g
11400668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25195.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5122-20-3 | C12H17I | 288.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5122-20-3
Molekylær formel C12H17I
Molekylvægt (g/mol) 288.17
MDL nummer MFCD00052173
InChI nøgle SCKWYPTZVFBKKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-tert-butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene, maybridge4_003980, acmc-20am7p, 5-tert-butyl-2-iodo-m-xylene, 4-tert-butyl-2,6-dimethyliodobenzene, 5-tert-butyl-2-iodo-1,3-dimeth, 5-tert-butyl-2-iodo-1,3-dimethyl-benzene, benzene,5-1,1-dimethylethyl-2-iodo-1,3-dimethyl
PubChem CID 2739988
IUPAC navn 5-tert-butyl-2-iod-1,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=CC(C)=C1I)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Smeltepunkt 54°C to 57°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 288.17
Procent renhed 97%