Få mere at vide
5-iod-2-methoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452729
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452729 1 g 1g
15462729 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452729 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66320.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42298-41-9 | C8H7IO2 | 262.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42298-41-9
Molekylær formel C8H7IO2
Molekylvægt (g/mol) 262.05
MDL nummer MFCD04128999
InChI nøgle PIRKMHAREMCDPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodo-2-methoxy-benzaldehyde, pubchem1445, acmc-20am2z, benzaldehyde,5-iodo-2-methoxy, 5-iodo-2-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 262240
IUPAC navn 5-iod-2-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC=C(I)C=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 140°C to 146°C
Farve Hvid til gul
Mængde 1 g
Følsomhed Air and light sensitive
Formel vægt 262.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof