accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 42298-41-9

IUPAC Navn: 5-iodo-2-methoxybenzaldehyde
Synonymer: 5-iodo-2-methoxybenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol): 262.05
Molekylformel: C8H7IO2
InChi Key: PIRKMHAREMCDPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(I)C=C1C=O
Fysisk form 
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater