Få mere at vide
(+)-5-iod-2'-deoxyuridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10054043
(+)-5-iod-2'-deoxyuridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10054043 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
25 g, Glasflaske, 25g
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10054043
Brand: Thermo Scientific Acros 122350250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 54-42-2 | C9H11IN2O5 | 354.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-42-2
Molekylær formel C9H11IN2O5
Molekylvægt (g/mol) 354.10
MDL nummer MFCD00134656
InChI nøgle XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Synonym idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211Vis mereVis mindre
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-5-Iodo-2′-deoxyuridine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100
Smeltepunkt 155.0°C to 180.0°C
Farve Hvid til beige
Tab ved tørring 1% max. (1 g, 60°C) (vacuum)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.99
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 4931
Specifik rotationstilstand + 280.00 (20.00°C c=1,1M NaOH)
Specifik rotation + 280.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: 2.0g/L hcl 0.2n- 74.0g/L naoh 0.2n (25°C),4.4g/L methanol- 2.6g/L alcohol (25°C),0.014g/L ether- 0.003g/L chloroform (25°C),1.6g/L acetone- 1.8g/L ethyl acetate (25°C),5.7
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodpyrimidin-2,4-dion
Formel vægt 354.09
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0444006 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer122350250,122350010,122350050
PartinummerA0444006 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/02/2023 Artikelnummer122350250,122350010,122350050
PartinummerA0393141 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2022 Artikelnummer122350250,122350010,122350050
PartinummerA0411342 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/02/2022 Artikelnummer122350250,122350010,122350050
PartinummerA0351728 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2020 Artikelnummer122350250,122350010,122350050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
(+)-5-iod-2'-deoxyuridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >