Få mere at vide
5-iod-2'-deoxyuridin,∼ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483040 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483040 25 g 25g
11463040 1 g 1g
11473040 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11483040 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210035725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12135.00 DKK
    11558.01 DKK / 25g
    Spare 576.99 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
5-iod-2'-deoxyuridin (5-IUdR; IdUrd) er en pyrimidinanalog (halogeneret thymidin), der har antiviral aktivitet mod vacciniavirus (orthopoxvira); IdUrd bruges som radiosensibilisator i humane kræftstudier
Kemiske identifikatorer
CAS 54-42-2
Molekylær formel C9H11IN2O5
Molekylvægt (g/mol) 354.10
MDL nummer MFCD00134656
InChI nøgle XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Synonym idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodpyrimidin-2,4-dion
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-2'-Deoxyuridine
Navn note Til HPLC-analyse
Farve Hvid
Analyseprocentområde ∼99%
Mængde 25 g
Formel vægt 354.1
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Iodo-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Iodo-2'-deoxyuridine